Stampa…
Nucleotidi fluorescenti, Amersham CyDye™
Fornitore: Cytiva
PA53521 PA53021 PA53022 PA55021 PA55022 PA53026 PA55026 PA55321 PA55322 PA53031
PA53521EA 521 EUR
PA53521 PA53021 PA53022 PA55021 PA55022 PA53026 PA55026 PA55321 PA55322 PA53031
Nucleotidi fluorescenti, Amersham CyDye™
Sistemi di associazione e marcatura delle proteine
Per la marcatura di sonde per DNA e RNA, in particolare per analisi multicolore in microarray, FISH, identificazione dei cromosomi, colorazione dell'intero cromosoma, determinazione del cariotipo e mappatura dei geni. I nucleotidi etichettati
  • Elevata sensibilità
  • Basso legame non specifico
  • Elevata fotostabilità
  • Elevata solubilità in acqua
  • Non sensibili al pH
CyDye™ sono disponibili in un'ampia gamma di colori brillanti e intensi con bande di emissione strette, ideali per il multiplexing con un campione singolo.