Soluzione di decontaminazione RNase-ExitusPlus™
Fornitore: PanReac AppliChem
RNase-ExitusPlus™ è una soluzione di pulizia non alcalina, non corrosiva e non cancerogena estremamente efficace per la decontaminazione da RNasi. È stato dimostrato che RNase-ExitusPlus™ può inattivare più di 20 μg di RNasi A presente sul fondo di una provetta da microcentrifuga. RNase-ExitusPlus™ rimane stabile per circa 18 mesi ed è termoresistente. Conservare il prodotto a temperatura ambiente; a temperature inferiori può formarsi un precipitato che pu; essere facilmente riportato in soluzione a 37 °C. RNase-ExitusPlus™ è disponibile in bottiglie spray e in ricariche da 1 l.
- Grazie all'effetto catalitico e cooperativo dei componenti si ottiene una degradazione non enzimatica molto rapida delle molecole di RNasi
- Tutti i componenti di RNase-ExitusPlus™ sono facilmente biodegradabili e non sono nocivi o tossici per gli esseri umani
- Privi di acidi minerali aggressivi o sostanze alcaline, non danneggiano né corrodono le apparecchiature e i materiali anche in caso di utilizzo prolungato
- Senza solventi organici o componenti volatili, non sviluppano fumi tossici
- Temperature elevate, superiori a circa 50 °C, velocizzano la reazione e l'efficacia