Stampa…
Aspiratore-dosatore, PIPETBOY pro
Fornitore: Integra
156403 156400 156404 156402 156401
612-3716EA 525 EUR
612-3716 612-3711 612-3717 612-3714 612-3713
Aspiratore-dosatore, PIPETBOY pro
Pipette Pipettatori
Aspiratore-dosatore per pipette in vetro e plastica da 1 a 100 ml.
  • Ergonomico e leggero (solo 190 grammi)
  • Pipettaggio estremamente accurato esercitando la pressione delle dita sui pulsanti di aspirazione/dispensazione
  • Velocità massima: 12 ml/s; velocità regolabile: 2 - 12 ml/s
  • Il LED integrato assicura un ottimale illuminazione intorno all'area della pipetta riducendo l'affaticamento della vista
  • Le Batterie NiMH (AAA) ad alta qualità consentono di effettuare una media di 4000 cicli di aspirazione/dispensazione da 25 ml
  • Spia di carica (rossa: ricarica necessaria / verde: collegata alla corrente)
Informazioni per l'ordine: fornito completo di filtro di ricambio sterile da 0,45 µm, due batterie, adattatore di rete e supporto per montaggio a parete. Filtri aggiuntivi (0,2 e 0,45 µm) possono essere ordinati separatamente.