Fornitore: VWR Collection
612-3707EA 161 EUR
612-3707 612-3705 612-3704 612-3703 612-3702 612-3701 612-3700 612-3699 612-3698 612-3697 612-3696 612-3695
VWR®, Pipette sierologiche, Standard Line
Pipette Pipette sierologiche
In Polistirene ad alta trasparenza 100%, graduate, sterili
  • Graduazioni calibrate per dispensazione con una precisione del ±3%
  • Strisce con codice colore per una rapida identificazione del volume
  • Apirogene
  • Con tappo in cotone
Confezione: Confezionate singolarmente in sacchetti di plastica/carta o confezionate in bulk in sacchetti.