Stampa…
VWR® ELSD 90 LT, ELSD 85 LT, ELSD 80 LT, Rivelatori di luce evaporativi a diffusione a bassa temperatura
Fornitore: VWR Collection
903-0245EA 0 EUR
903-0245 903-0234 903-0250 903-0249 903-0248 903-0244 903-0243 903-0242 903-0241 903-0240 903-0239 903-0238 903-0247 903-0235 903-0236 903-0237 903-0271 903-0272 903-0273 903-0274
VWR® ELSD 90 LT, ELSD 85 LT, ELSD 80 LT, Rivelatori di luce evaporativi a diffusione a bassa temperatura
Detector per cromatografia
Questi rivelatori comprendono un numero di funzioni innovative tra cui la possibilità di selezionare il nebulizzatore migliore e un'esclusiva tecnologia LT. Il design del tubo di deriva evaporazione ottimizza la risoluzione e la sensibilità. In aggiunta, è possibile controllare il sistema localmente o tramite PC. I rivelatori prevedono una modalità di arresto remoto per ridurre al minimo i costi e prolungare la durata del sistema.
  • Controllo remoto completo
  • Sensibilità potenziata dal trattamento del segnale digitale
  • Protocolli SOP completi forniti per