Stampa…
VWR® Nitrile Extra Light blue, Guanti in nitrile, estremamente leggeri
Fornitore: VWR Collection
112-6053EA 12.95 EUR
112-6053 112-6051 112-6052
VWR® Nitrile Extra Light blue, Guanti in nitrile, estremamente leggeri
Guanti
Questi guanti sottili e ambidestri sono adatti per la lavorazione degli alimenti e per applicazioni generiche in laboratorio in aree non pericolose.
  • Non sterili, senza talco, dita testurizzate
  • Molto sottili: forniscono eccellente elasticità per un ottimo comfort d’indossabilità
  • Senza ftalati/ammorbidenti e proteine di lattice allergizzanti; particolarmente delicato sulla pelle per gli utenti allergici al lattice
  • Polsini in rilievo per una migliore vestibilità
  • Basso spessore e dita testurizzate
  • Molto sottili: forniscono eccellente per una presa eccellente
More Product Information
Visualizza i codici
Specifiche
Ambidestro/mano specifico ambidestro ambidestro
Environmentally Preferable
Monouso/riutilizzabile monouso monouso
Lattice/senza lattice Senza lattice Senza lattice
Talcati/non talcati Non talcati Non talcati
Finitura Dita testurizzate Dita testurizzate
Tipo polsino Cuff_Style-21391103|Cuff_Style-21391099 Cuff_Style-21391099|Cuff_Style-21391103
Spessore delle dita Min. 0,09 mm Min. 0,09 mm
Spessore palmo Min. 0,07 mm Min. 0,07 mm
Norma EN EN ISO 374-1:2016 Type B (KTP), EN ISO 374-5:2016 VIRUS EN ISO 374-1:2016 Type B (KTP), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
Approvati per il contatto con gli alimenti + +