Stampa…
Clip per giunti smerigliati sferici, KECK™
Fornitore: DWK Life Sciences
286340501 286340604 286340707 286340801 286340904
201-7121EA 6.9 EUR
201-7121 201-7122 SCOT286340707 201-7123 201-7124
Clip per giunti smerigliati sferici, KECK™
Morsetti Morsetti per giunti NS
POM, colorato. Per garantire il fissaggio sicuro di giunti sferici. Grazie alle morse in plastica si evita di graffiare il vetro come avveniva con le tradizionali morse in metallo.
  • Ottima resistenza agli agenti chimici
  • Resistente alla temperatura fino a +150 °C
  • Robusto, montaggio e smontaggio semplici