Stampa…
Cell culture storage bottles, square, PC, Corning®
Fornitore: Corning
431430 431431 431432 431433
734-4205EA 93.77 EUR
734-4205 734-4206 734-4207 734-4208
Cell culture storage bottles, square, PC, Corning®
Bottiglie Flaconi per colture cellulari
In PC, quadrati.
  • Più resistenti delle altre bottiglie di vetro o di plastca
  • Graduazione di facile visibilità
  • Ampia zona bianca per una facile identificazione
  • Le bottiglie possono essere autoclavate una volta a 121 °C (non sono raccomandate ripetuti passaggi in autoclave)
  • Possono essere stoccate a −80 °C
Queste bottiglie per stoccaggio sono facili da maneggiare,richiedono meno spazio e sono l'ideale per lo stoccaggio,il campionamento o per miscelare.