Stampa…
Piastre a 96 pozzetti, per UV, Corning®
Fornitore: Corning
3635 3679
734-1614EA 882.32 EUR
734-1614 734-4120
Piastre a 96 pozzetti, per UV, Corning®
Micropiastre Micropiastre per HTS
In acrilico con pozzetto a fondo piatto trasparente ai raggi UV, non sterile. Ideale per la determinazione di concentrazioni di proteine e/o acidi nucleici.
  • Fondo trasparente ai raggi UV stampato direttamente su una base acrilica per una maggiore robustezza e la massima tenuta
  • Per letture in assorbanza UV con background ridotto, specialmente da 260 a 280 nm
  • Certificate esenti da DNasi e RNasi
Informazioni per l'ordine: Packed 25 per pack, 50 per case.