Stampa…
Accessories for Cell culture inserts
Fornitore: Corning
3517 3519 3520 3521
734-1600EA 260.08 EUR
734-1600 734-1601 734-1602 734-1603
Accessories for Cell culture inserts
Micropiastre Inserti per piastre
Accessori appositamente ideati per usi con inserti Costar® Netwell™.
  • Supporti e impugnature Netwell™ per l'elaborazione simultanea di massimo 12 campioni a supporto
  • Vassoi reagenti in PS disponibili in bianco per contrasto in reazioni colorimetriche o neri per una migliore visibilità delle sezioni dei tessuti
  • Ogni kit di supporto contiene 8 supporti e 8 manici