Stampa…
VWR®, Contenitori per congelamento Labtop
Fornitore: VWR Collection
479-0641EA 176 EUR
479-0641 479-0642 479-0643
VWR®, Contenitori per congelamento Labtop
Scatole Sistema di raffreddamento da banco
Contenitore per congelamento Labtop Mini −20 °C in PC/gel atossico
I refrigeratori da banco mini da −20 °C possono contenere 12 provette per microcentrifuga da 0,5 o 1,5 ml, mantenendole a temperature inferiori a −20 °C per più di un'ora. Disponibili come modelli da banco o portatili. Contenente gel atossico. Prima dell'uso, lasciare nel congelatore a −25 °C per almeno 24 ore; conservare a −25 °C tra un utilizzo e un altro.
Contenitore per congelamento Labtop Maxi −20 °C in PC/gel atossico
I refrigeratori da banco maxi da −20 °C possono contenere 32 provette per microcentrifuga da 0,5 o 1,5 ml, mantenendole a temperature inferiori a −20 °C per più di un'ora. Disponibili come modelli da banco o portatili. Manico in metallo per garantire la stabilità della parte alta durante il trasporto. Refrigeratore e coperchio contenenti gel atossico. Conservare a −25 °C tra un utilizzo e un altro.
Contenitore per refrigerazione Labtop −20 °C in PC/gel atossico
I contenitori per refrigerazione Labtop −20 °C mantengono la temperatura tra i −20 e i −15° per un tempo massimo di 4 ore. In policarbonato. Possono contenere 20 crioprovette o provette per microcentrifuga da 1,5 - 2,0 ml oppure provette per microcentrifuga da 0,2 - 0,5 ml (se si utilizzano gli inserti in dotazione). Griglia stampata, coperchio applicabile in un unico senso, maniglia di bloccaggio, piedini di appoggio antiscivolo. Conservare a una temperatura di −25 °C tra un utilizzo e un altro.
The −20 °C labtop cooler maintains temperatures between −20 and −15 °C for up to four hours. Polycarbonate. Holds twenty 1,5 to 2,0 ml microcentrifuge tubes or cryovials. Inserts included hold 0,2 to 0,5 ml microcentrifuge tubes. Printed grid, keyed lid, locking handle, non skid feet. Store at −25 °C between use.