Stampa…
Corning® Microplate Sealing Tapes
Fornitore: Corning
6524 6569 6570 3345 6575 4612
734-1756EA 85.52 EUR
734-1756 734-1774 734-1775 732-0486 734-4000 731-0693
Corning® Microplate Sealing Tapes
Guarnizioni Sigilli per micropiastre
Pellicola sigillante di facile utilizzo per conservazione a breve e lungo termine. Offre una tenuta ermetica per ridurre al minimo evaporazione e condensazione.
Pellicola in alluminio: adatto per usi da −80 a +150 °C, non trasparente, perforabile, non sterile.
Pellicola traspirante: per lo scambio gassoso attraverso la superficie, sterile.
Pellicola ottica universale: adatto per usi da −70 a +100 °C, trasparente, non sterile.
Pellicola sigillante in PE: per prevenire l'evaporazione e consentire il funzionamento senza olio nell'uso con termociclatori con coperchi riscaldati, non sterile.
Pellicola in poliestere: adatto per usi da −40 a +120 °C, trasparente, non perforabile, non sterile.