Stampa…
VWR® Professional, Piastre riscaldanti,
Fornitore: VWR Collection
444-0628EA 1130 EUR
444-0628 444-0625 444-0627 444-0618 444-0619 444-0621 444-0622 444-0624
VWR® Professional, Piastre riscaldanti,
Termostati Piastre riscaldanti
Piastre riscaldanti VWR® Professional ideate per applicazioni che richiedono alta precisione, stabilità e ripetibilità. Controllo a microprocessore migliorato con opzione di sonda per termoresistenza (RTD) esterna per un controllo superiore della temperatura del campione. Comandi a sfioramento con display a LED semplici da leggere e indipendenti per temperatura e tempo, per consentire all'operatore di visionare tutte le impostazioni contemporaneamente. Alloggiamento posteriore caratterizzato da stativo per asta di supporto decentrato e incorporato con manopola di bloccaggio per il kit sonda fornito. Il design a basso profilo offre un ingombro ridotto e la possibilità di utilizzo in cappe chimiche. I canali a tenuta ermetica dell'alloggiamento proteggono i componenti interni dal contatto con i liquidi. Una spia di avvertenza di riscaldamento si accende quando viene azionato il riscaldamento e resta accesa fino al raffreddamento della piastra di appoggio. Limite di sovratemperatura della piastra per evitare che la temperatura superi il limite impostato dall'utente, per controllare i punti di infiammabilità. Segnale acustico allo scadere del tempo o in caso di raggiungimento della temperatura impostata in modalità temporizzata; se la sonda si stacca dal campione l'unità spegne automaticamente il riscaldatore. Impianto elettrico migliorato per regolare il riscaldamento e riscaldare il campione alla temperatura corretta in modo rapido e preciso. Piani in ceramica con superfici bianche riflettenti chimicamente resistenti e facili da pulire. I piani in alluminio di lunga durata non si rompono né si scheggiano e offrono una superficie con riscaldamento più uniforme.
  • Eccellente uniformità della temperatura
  • Display digitali indipendenti per temperatura e tempo con spie alternate tra valore effettivo e impostato. Visualizzazione delle ultime impostazioni utilizzate, anche dopo lo spegnimento
  • Struttura resistente ai prodotti chimici e con superficie fredda al tatto
  • Completo di kit sonda per temperatura RTD esterna
  • Scelta di modelli con piastre di appoggio in ceramica o alluminio
Informazioni per l'ordine: Ogni unità viene fornita completa di sonda di temperatura PT1000 in acciaio inox da 203 mm, asta di supporto in acciaio inox da 457 mm, pinza con prolunga termometro/sonda di temperatura e connettore a gancio.
Attenzione: * RT = temperatura ambiente