Stampa…
VWR® Advanced, Piastre riscaldanti
Fornitore: VWR Collection
444-0588EA 593 EUR
444-0588 444-0589 444-0591 444-0592 444-0586 444-0585 444-0576 444-0577 444-0579 444-0580 444-0582 444-0583
VWR® Advanced, Piastre riscaldanti
Termostati Piastre riscaldanti
Le piastre riscaldanti VWR® Advanced forniscono risultati accurati e ripetibili. Le unità sono controllate da microprocessore e hanno un display LED di facile lettura per la temperatura impostata. Il pannello di controllo è dotato di comandi facili da usare che consentono agli utenti di comporre le regolazioni della temperatura. L'alloggiamento posteriore è dotato di un supporto per asta di supporto integrale decentrato con manopola di bloccaggio per accettare il kit opzionale di asta di supporto e morsetto. Il design a basso profilo occupa meno spazio e si adatta alle cappe aspiranti. Un alloggiamento resistente alle fuoriuscite convoglia i liquidi lontano dai componenti interni.
  • Eccellente uniformità della temperatura
  • Controllo a microprocessore con memoria incorporata per richiamare l'ultima temperatura impostata (anche se l'unità è stata spenta)
  • Struttura resistente ai prodotti chimici e con superficie fredda al tatto
  • Display a LED per temperatura
  • Scelta di modelli con piastre di appoggio in ceramica o alluminio
Una spia di avviso del simbolo "caldo" si illumina quando il riscaldamento è acceso e rimane accesa fino a quando la piastra superiore non si raffredda. L'elettronica avanzata regola il riscaldamento e porta i campioni alla temperatura in modo rapido ed efficiente. La misurazione della temperatura è controllata in modo più accurato utilizzando un termometro a resistenza (RTD). I piani in ceramica sono dotati di una superficie della piastra superiore bianca riflettente resistente alle sostanze chimiche, facile da pulire. I piani in alluminio resistenti non si crepano né si scheggiano e forniscono una superficie di riscaldamento più uniforme.
Informazioni per l'ordine: Kit asta di supporto opzionale composto da asta di supporto in acciaio inox da 457 mm, pinza con prolunga termometro/sonda di temperatura, pinza a 3 branche con morsetto girevole medio formato e connettore a gancio.
Attenzione: * RT= Ambient.