Stampa…
VWR® Professional Series, Agitatori magnetici
Fornitore: VWR Collection
444-0616EA 1330 EUR
444-0616 444-0612 444-0613 444-0615
VWR® Professional Series, Agitatori magnetici
Dispositivi agitatori Agitatori magnetici
Agitatori VWR® Professional ideati per applicazioni che richiedono precisione, stabilità e ripetibilità imbattibili. Funzione di agitazione con motore a funzionamento continuo e magnete potente per mantenere la velocità impostata anche in caso di variazione di carico o viscosità. Comandi a sfioramento con display a LED semplici da leggere e indipendenti per velocità e tempo, per consentire all'operatore di visionare tutte le impostazioni contemporaneamente.
  • Controllo a microprocessore
  • Display digitali indipendenti per velocità e tempo per la visualizzazione delle ultime impostazioni utilizzate, anche dopo lo spegnimento
  • Alloggiamento chimicamente resistente
  • Piastra in ceramica
Alloggiamento posteriore caratterizzato da stativo per asta di supporto incorporato con manopola di bloccaggio per il kit sonda fornito. Il design a basso profilo rende l'agitatore meno ingombrante e adatto a cappe chimiche. I canali a tenuta ermetica dell'alloggiamento proteggono i componenti interni dal contatto con i liquidi. Segnale acustico allo scadere del tempo in modalità temporizzata. Controllo a microprocessore con impianto elettronico migliorato per regolare l'agitazione: controllo della velocità preciso e agitazione costante a tutte le velocità. La funzione di aumento progressivo consente di aumentare gradualmente la velocità per una maggiore sicurezza e un migliore accoppiamento. Evita gli schizzi, migliora il controllo dell'ancoretta di agitazione e offre un controllo impeccabile della velocità ridotta finale. Piastre in ceramica con superfici bianche riflettenti resistenti agli agenti chimici e facili da pulire.
Informazioni per l'ordine: ogni unità viene fornita completa di ancoretta magnetica di agitazione con rivestimento in PTFE.