Stampa…
VWR® VMS Advanced, Agitatori magnetici
Fornitore: VWR Collection
444-0567EA 410 EUR
444-0567 444-0568 444-0570 444-0571 444-0572 444-0573 444-0574
VWR® VMS Advanced, Agitatori magnetici
Dispositivi agitatori Agitatori magnetici
Agitatori magnetici VWR® Advanced per risultati precisi e riproducibili. Unità con controllo a microprocessore con quadrante analogico con contrassegni per la regolazione dei giri/min. Alloggiamento posteriore con stativo per asta di supporto incorporato con manopola di bloccaggio per kit pinza e asta di supporto opzionale.
  • Stativo per asta di supporto incorporato
  • Controllo a microprocessore con quadrante analogico
  • Alloggiamento chimicamente resistente
  • Piastra in ceramica
Il design a basso profilo rende l'agitatore meno ingombrante e adatto a cappe chimiche. I canali a tenuta ermetica dell'alloggiamento proteggono i componenti interni dal contatto con i liquidi. Impianto elettronico migliorato per regolare l'agitazione: controllo della velocità preciso e agitazione costante a tutte le velocità. La funzione di aumento progressivo consente di aumentare gradualmente la velocità per una maggiore sicurezza e un migliore accoppiamento. Evita gli schizzi, migliora il controllo dell'ancoretta di agitazione e offre un controllo impeccabile della velocità ridotta finale. Piastre in ceramica con superfici bianche riflettenti resistenti agli agenti chimici e facili da pulire.
Informazioni per l'ordine: ogni unità viene fornita completa di ancoretta di agitazione magnetica rivestita in PTFE. Kit asta di supporto opzionale (444-2844) disponibile, composto da asta di supporto in acciaio inossidabile da 457 mm, pinza con prolunga termometro/sonda di temperatura, pinza a tre branche con morsetto girevole medio formato e connettore a gancio.