Tetraidrofurano ≥99.8% stabilizzato, AR®, Macron Fine Chemicals™
Fornitore: Avantor Performance Materials
|
Pericolo
|
Stabilization:
stabilizzato con BHT/Ionolo 250 ppm
Attenzione: Preserve in tight and cool conditions.
Formula:
C₄H₈O Punto di ebollizione: 65 °C Punto di fusione: –108,3 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005356 CAS Number: 109-99-9 EINECS: 203-726-8 UN: 2056 ADR: 3,II |
Assay (GC) | ≥99,8 |
Water (KF) | ≤0,03% |
Titrable Acid (meq/g) | ≤0,0005 |
Residue after Evaporation | ≤0,03% |
Stabiliser (BHT) | ~250 ppm |
For Laboratory, Research or Manufacturing Use |