Stampa…
Silicone fluids, previously Dow Corning 200®
Fornitore: DOW CORNING
630068C 630078E 630098Y 630185G
630068CEA 0 EUR
630068C 630078E 630098Y 630185G
Silicone fluids, previously Dow Corning 200®
Liquidi per bagni termostatici
Una gamma di olii di silicone consigliati per l'uso in bagni termostatati. Basso livello di tossicità, inerti e a lunga durata grazie alla bassa volatilità.
  • Non corrosivi
  • Punto di infiammabilità elevato
  • Lunga durata d'utilizzo
  • Bassa evaporazione
I liquidi hanno eccellenti caratteristiche di trasferimento di calore e coprono un'ampia gamma di temperature comprese tra −40 e +200 °C.
1 cS = 1 mm²/s
Attenzione: Possibilità di emanazione di vapori tossici a temperature elevate. Si consiglia di utilizzare questo materiale in una cappa chimica a temperature superiori a 140 °C.