Stampa…
Satandard di dolventi residui secon le linee guida ICH
Fornitore: VWR Chemicals
88220.001EA 239 EUR
88220.001 88221.001
Satandard di dolventi residui secon le linee guida ICH
Standard Standard organici
Solventi residui secondo la Farmacopea Cinese.
Il livello di solventi organici volatili nelle materie prime farmaceutiche o nel prodotto finito è definito e monitorato. I solventi residui sono classificati in base alle loro classi di valutazione del rischio. Una selezione di standard per solventi residui è ora disponibile da Avantor.
Classe III MIX A: 25 componenti; 5000 mg/l ciascuno di acetone; anisolo; 1-butanolo; 2-butanolo; 2-butanone; n-butilacetato; etere dietilico; dimetilsolfossido; etanolo; acetato di etile; formiato di etile; n-eptano; 2-metil-1-propanolo; estere isobutile dell'acido acetico; acido acetico-estere isopropilico; acetato di metile; alcool isoamilico; 4-metil-2-pentanone; metil-terz.butiletere; n-pentano; 1-pentanolo; 1-propanolo; 2- propanolo; estere n-propilico dell'acido acetico; isopropilbenzene (cumene) in dimetilformammide
Classe III MIX B: 2 componenti; 5000 mg/ml ciascuno di acido acetico; acido formico in dimetilformammide
Informazioni per l'ordine: Fornito con il certificato di analisi.