Stampa…
Standard di solventi residui secondo le linee guida ICH
Fornitore: VWR Chemicals
88211.001EA 101 EUR
88211.001 88213.001 88210.001
Standard di solventi residui secondo le linee guida ICH
Standard Standard organici
Il livello dei solventi organici volatili nelle materie prime farmaceutiche o nel prodotto finito Viene definito e monitorato secondo le linee guida ICH. I solventi residui sono classificati secondo la valutazione del rischio come Classe 1, Classe 2 o Classe 3.
Una selezione di standard solventi residui è ora disponibile da Avantor.
Classe III Miscela A: 23 componenti; 5000 µg/ml ciascuno di n-eptano; acetone; estere isobutile dell'acido acetico; anisolo; acido acetico-estere isopropilico; 1-butanolo; acetato di metile; 2-butanolo; alcool isoamilico; n-butilacetato; 2-butanone; metil-terz.butiletere; 2-metil-1-propanolo; dimetilsolfossido; n-pentano; etanolo; 1-pentanolo; acetato di etile; 1-propanolo; etere dietilico; 2- propanolo; formiato di etile; estere n-propilico dell'acido acetico in dimetilformammide
Classe III Miscela B: 2 componenti; 5000 µg/ml ciascuno di acido acetico; acido formico in dimetilformammide
Classe III Miscela C: 5000 µg/ml di trietilammina in acqua
Certificazioni: Conforme all'ultima edizione della Ph. Eur.
Conforme alle linee guida ICH.
Informazioni per l'ordine: Fornito con il certificato di analisi.