Stampa…
Kit di prova, test COD Cuvette per acqua salata
Fornitore: Hach
LCK1814 LCK1914 LCK1714
705-1167EA 149 EUR
705-1167 705-1168 HACHLCK1714
Kit di prova, test COD Cuvette per acqua salata
Kit per analisi ambientali
Applicabile ai test COD in campioni d’acqua con alte concentrazioni di cloruro fino a 20000 mg/L.
  • Valori di misura precisi e affidabili
  • Massima sicurezza per gli utenti, grazie al sistema chiuso e a basse quantità di reagenti
  • Dosaggio conveniente e senza errori dei reagenti
  • Etichetta del codice a barre per il riconoscimento automatico nel fotometro
  • Differenziazione tra le prove e gli intervalli di misurazione mediante codifica dei colori
  • Nessun trattamento preliminare del campione ingombrante richiesto
Reagenti pre-dosati per la massima sicurezza. Facili da usare e valutazione fotometrica, confezionati in una scatola completamente attrezzata.