Stampa…
VWR®, Evaporatori rotanti digitali LED
Fornitore: VWR Collection
531-1369EA 1610 EUR
531-1369 531-1370 531-1372 531-1373 531-1374
VWR®, Evaporatori rotanti digitali LED
Evaporatori Evaporatori rotanti
Strumento da laboratorio chimico di base, adatto all’evaporazione, distillazione e separazione di solventi da soluzioni. Può essere utilizzato come sistema multifunzionale in combinazione con una pompa per vuoto, un controllore del vuoto e un sistema di refrigerazione per fornire eccellenti soluzioni di distillazione in molte applicazioni di laboratorio.
  • Bagno maria da 5 L con un ampio range di temperatura (ambiente fino a 180 °C), il controllo della temperatura indipendente ne consente l’uso anche separatamente. La modalità riscaldamento acqua/olio può essere modificata solo mediante interruttore
  • Il sollevatore manuale combinato con un sollevatore ausiliario per il posizionamento preciso degli accessori per vetreria
  • Il controllo PID garantisce un’elevata accuratezza della temperatura a ±1°C (acqua)
  • Temperatura di protezione surriscaldamento a 220 °C
  • Protezione da riscaldamento a secco, l'unità si spegne automaticamente se si riscalda senza acqua/olio nel bagno riscaldante
  • Intervallo di velocità da 20 a 200 rpm, funzionamento a intervallo temporizzato in senso orario e antiorario per il processo di essiccazione
  • Disponibilità di accessori e di vetreria rivestita a prova di esplosioni
Gli evaporatori hanno un condensatore brevettato (superficie di raffreddamento 1200/1700 cm² per la selezione), tubo di condensazione a doppia elica e design ad arco circolare centrale per accelerare la portata del liquido con un eccellente effetto di raffreddamento. Il meccanismo di espulsione garantisce un facile scambio di matracci evaporanti. Gli evaporatori rotanti a LED hanno un angolo di immersione regolabile e un anello di tenuta a doppia molla in PTFE che fornisce eccellenti prestazioni di tenuta. La funzione remota fornisce il controllo del PC e la trasmissione dei dati, questi modelli sono compatibili con l'intera gamma di vetreria per evaporatori a LCD VWR.
Informazioni per l'ordine: È possibile ordinare un sistema completo preconfigurato costituito da un'unità principale, un bagno riscaldante e un set di vetreria, oppure in alternativa è possibile ordinare separatamente ogni componente. Accessori non inclusi e devono essere ordinati separatamente.