Stampa…
Sodio fosfato bibasico
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
5.43838.0100 5.43838.0250
5.43838.0100EA 335 EUR
5.43838.0100 5.43838.0250
Sodio fosfato bibasico
Sodio fosfato bibasico
Formula: Na₂HPO₄
MDL Number: MFCD00003496
CAS Number: 7558-79-4