Le mascherine per cleanroom sono prodotte con materiali non tessuti in polipropilene/polietilene (ES)/polipropilene soffiato a fusione (MBPP).
- Bassa generazione di particelle - adatto per ambienti critici
- Elevata efficienza di filtrazione batterica e bassa resistenza traspirante
- Confezionato in un ambiente in cleanroom
- Imballaggio per cleanroom a doppio sacchetto resistente ai solventi
- Anelli auricolari 30% nylon/70% poliestere
- Fermaglio per naso in filo di plastica
- Solo per uso industriale e in cleanroom; non utilizzare per la protezione contro il COVID-19
- Questo prodotto non è un dispositivo medico per uso medico o clinico ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745/Direttiva 93/42/CEE
- Questo prodotto non è un dispositivo di protezione individuale (DPI) ai sensi del Regolamento (UE) 2016/425
Queste mascherine per il viso sono progettate per applicazioni in ambienti critici, come semiconduttori, industrie elettroniche o industrie high-tech. Le mascherine devono essere conservate a temperatura ambiente, in un ambiente asciutto e ombreggiato. La durata di conservazione consigliata è di 3 anni dalla data di produzione.
Efficienza di filtrazione batterica: >95%
Delta P: <6 mm H₂O
Confezione: 100 mascherine per doppia busta, 20 buste per cassa.