Stampa…
tri-Sodio fosfato dodecaidrato 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph.Eur., ACS
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Synonyms: Sodium Phosphate tribasic 12-Hydrate, Sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate tribasic dodecahydrate
85742.290EA 65 EUR
85742.290 85742.360 85742.460
tri-Sodio fosfato dodecaidrato 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph.Eur., ACS
tri-Sodio fosfato dodecaidrato
Formula: Na₃PO₄·12H₂O
Peso molecolare: 380,12 g/mol
Punto di fusione: ∼75 °C
Densità: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149198
CAS Number: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
Visualizza i codici
Assay                            98.0 - 102.0 %
Excess alkali (as NaOH) Max. 2.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Insoluble matter Max. 100 ppm
Chloride (Cl) Max. 10 ppm
Sulphate (SO₄) Max. 100 ppm
Iron (Fe)    Max. 10 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur./ACS Passes test