Stampa…
Camere di essiccazione sotto vuoto, serie VD e VDL
Fornitore: Binder
9630-0001 9630-0002 9630-0003 9630-0009 9630-0010 9630-0011
466-0608EA 7702 EUR
466-0608 466-0609 466-0610 466-0611 466-0612 466-0613
Camere di essiccazione sotto vuoto, serie VD e VDL
Stufe Stufe a vuoto
La serie VD di camere di essiccazione sottovuoto per un'asciugatura rapida e delicata di solventi non infiammabili offre prestazioni impressionanti grazie al controllo preciso della temperatura e all'asciugatura delicata. La loro tecnologia a rack di espansione garantisce anche un trasferimento ottimale del calore, i ripiani forniscono un posizionamento flessibile e l'interno della camera è facile da pulire. La serie VDL di camere di essiccazione sottovuoto di sicurezza garantisce la massima sicurezza durante l'essiccazione di solventi organici infiammabili e sono state testate in sicurezza da un istituto di prova riconosciuto dallo stato (marchio GS). Le unità VD/VDL possono anche essere acquistate come opzioni modulari con pompa a vuoto e camera della pompa per formare un sistema completo.
  • Heated chamber with direct heat transfer via large thermal heating plates
  • Program-controlled drying monitoring with automatic ventilation at end of process
  • Internal data logger, measured values can be read out in open format via USB
  • Large viewing window with option of interior lighting for VD units
  • Shatterproof, spring-mounted safety glass panel
  • Universal access port DN 16
  • Computer interface: Ethernet
Le camere di essiccazione sottovuoto VD per solventi non infiammabili asciugano i materiali senza residui, incrostazioni o ossidazioni e senza rappresentare un rischio per i solventi durante il processo. Le camere di essiccazione sono dotate dell'innovativa tecnologia delle camere di preriscaldamento APT.line ™ per garantire una distribuzione omogenea della temperatura e la massima precisione della temperatura. La sicurezza è garantita da un collegamento a gas inerte, il rivestimento in acciaio inossidabile resistente alla corrosione della camera di essiccazione rende le unità robuste e facili da pulire. Le camere di essiccazione sottovuoto VD sono estremamente facili da usare grazie al controller con un display digitale di pressione e temperatura, nonché l'intervallo e la programmazione in tempo reale.
I modelli VD possono essere utilizzati per un'asciugatura rapida ed efficace ma delicata dei materiali in questione. Il calore viene trasferito al campione direttamente utilizzando piastre conduttrici di calore, con l'essiccazione omogenea, rapida e priva di condensa in tutto lo spazio utilizzabile.
• Intervallo di temperatura: da 9 °C sopra la temperatura ambiente a 220 °C
• Il concetto di sicurezza collaudato garantisce un lavoro sicuro
• Due uscite a relè, 24 V CC (max. 0,4 A)
Le camere di essiccazione sottovuoto VDL per solventi infiammabili combinano un'essiccazione efficace con un sofisticato concetto di sicurezza. L'asciugatura viene curata rapidamente e senza residui, incrostazioni o ossidazioni. La sicurezza durante l'essiccazione di campioni contenenti solventi infiammabili è garantita grazie agli interni a prova di esplosione delle camere di essiccazione sotto vuoto. Unità antideflagrante con classificazione secondo la direttiva ATEX 2014/34/UE: EX II 2/3/- G IIB T3 Gb/Gc/- X .. Oltre a un processo di asciugatura rapida e ad alti livelli di affidabilità del processo, le camere sono anche veloce e facile da pulire grazie alla camera interna liscia con angoli arrotondati, al rivestimento interno in acciaio inossidabile e alle cremagliere rimovibili. Il calore viene trasferito direttamente al campione utilizzando piastre conduttrici di calore e la tecnologia della camera di preriscaldamento APT.line ™ garantisce che l'essiccazione del campione sia omogenea in tutto lo spazio utilizzabile. Rapida, delicata e priva di condensa, l'asciugatura avviene su cremagliere ad espansione in alluminio regolabili in modo flessibile.
• Intervallo di temperatura: da 10 °C sopra la temperatura ambiente a 110 °C
• Controller touchscreen intuitivo con visualizzazione grafica della pressione e della temperatura
• Dispositivo di controllo della pressione per riscaldamento attivato da <100 mbar
Informazioni per l'ordine: I modelli VD/VDL sono forniti con connessione gas inerte e un rack di espansione in alluminio che può essere personalizzato.