Stampa…
Sodio diidrogeno fosfato, anidro, LiChropur™ per HPLC, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
5.43840.0100 5.43840.0250
5.43840.0100EA 156 EUR
5.43840.0100 5.43840.0250
Sodio diidrogeno fosfato, anidro, LiChropur™ per HPLC, Supelco®
Sodio diidrogeno fosfato
Formula: NaH₂PO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003527
CAS Number: 7558-80-7
EINECS: 231-449-2