Stampa…
Piridina, EMPARTA® ACS per analisi
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Azabenzene, Azine
1.94601.0500 1.94601.4000
1.94601.0500EA 129 EUR
1.94601.0500 1.94601.4000
Piridina, EMPARTA® ACS per analisi
Piridina
Formula: C₅H₅N
Peso molecolare: 79,1 g/mol
Punto di ebollizione: 115 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –42 °C
Densità: 0,982 g/cm3 (20 °C)
Flash Pt: 17 °C
MDL Number: MFCD00011732
CAS Number: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=4dd777898dab797af543d515c922305f3cae5381&prid=web&clid=SAPDAM