N-Etildiisopropilamina ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
87077.230EA
76.3
EUR
87077.230
87077.290
87077.320
N-Etildiisopropilamina ≥98%, GPR RECTAPUR®
N-Etildiisopropilamina
Formula:
C₈H₁₉N Punto di ebollizione: 127 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –50 °C Densità: 0,76 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 6 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008868 CAS Number: 7087-68-5 EINECS: 230-392-0 UN: 2733 ADR: 3 (8),II |
Assay | Min. 98 % |
Density (20/4) | 0.755 --> 0.758 |
Water | Max. 0.2 % |