Stampa…
1-Decanolo ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Synonyms: 1-Hydroxy decane, 1-Decyl alcohol, Capric alcohol, Decan-1-ol, Nonyl carbinol, Decyl alcohol
87087.290EA 58 EUR
87087.290 87087.460
1-Decanolo ≥99%, GPR RECTAPUR®
1-Decanolo
Formula: H₃C(CH₂)₈CH₂OH
Peso molecolare: 158.28 g/mol
Punto di ebollizione: 230 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 7 °C
Densità: 0.82634 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004747
CAS Number: 112-30-1
EINECS: 203-956-9
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02875
Visualizza i codici
Assay Min. 99 %
Density (20/4) 0.829 --> 0.830