Stampa…
Bilance analitiche, Entris II advanced
Fornitore: Sartorius Balances
BCA124-1S BCA124I-1S BCA224-1S BCA224I-1S BCA324I-1S BCA64-1S BCA64I-1S BCA124I-1CEU BCA224I-1CEU BCA324I-1CEU BCA64I-1CEU
611-4844EA 2481.4 EUR
611-4844 611-4845 611-4852 611-4853 611-4858 611-4869 611-4870 611-4883 611-4891 611-4897 611-4909
Bilance analitiche, Entris II advanced
Bilance
Le bilance analitiche Entris® II Advanced sono dotate di isoCAL, display grafico touch intuitivo e 13 applicazioni integrate. Sono garantiti risultati molto accurati grazie alla tecnologia della cella di carico monolitica. L'alta resistenza chimica è assicurata dall'uso di parti realizzate in PBT, acciaio inossidabile e vetro. I sistemi di protezione integrati aumentano l'affidabilità dei risultati di pesatura: tre livelli configurabili determinano i dati di pesatura validi e assicurano che solo i dati validi siano trasferiti a dispositivi esterni.
  • Fast stabilisation time thanks to state-of-the-art weighing sensors
  • Best repeatability with rectangular weighing pan
  • Overload protection, rugged design, weighs up to a pre-set amount
  • Guaranteed reliability with the self-test '@start'
  • Choice of models with internal or external calibration
  • CalAudit Trail provides gapless documentation with automatic documentation of calibration processes, calibration trigger and date and time stamp
  • Hybrid screen gives excellent readability and use. Combines intuitive, wear resistant LED and touch technology provides an easy and clear structured user interface
  • Password protection ensures secure operation, avoids unintentional changes. User management controls access to balance settings
  • Built-in real time level support simplifies balance levelling
Models with 0,1 and 1 mg readability have a draft shield, this minimises weighing errors caused by electrostatically charged samples using specially coated glass parts. The weighing chamber gives the highest usable weighing chamber height easily accommodating even large containers, ensuring convenient access to the weighing pan. The sliding and top doors can be can easily be removed for cleaning. Models with 10 or 100 mg readability do not have draft shields.
Scelta di modelli con isoCAL (calibratura interna e regolazione) per risultati di pesatura accurati. Precisione e praticità di funzionamento ottimali grazie alla temperatura interna completamente automatizzata e alla funzione di calibratura e regolazione con tempo controllato. Assicura il funzionamento conforme (SOP) con l'auto-notifica se la calibratura non rientra nella gamma normale. La bilancia si adatta facilmente alle condizioni ambientali con un semplice clic sulla schermata principale. Un sensore di livello elettronico interno monitora continuamente il corretto livellamento, la messaggistica di allarme quando non è a livello e la guida utente interattiva.
Comodità 'Plug and play' - rileva automaticamente gli accessori Sartorius (per es. stampante, secondo display). Funzione 'PC direct' reale per una facile connessione a un PC per trasferire i dati di pesatura direttamente in fogli di calcolo o documenti come Microsoft® Excel o Word.
I modelli sono dotati di applicazioni integrate con stampa/uscita dati conforme GLP/GMP. Le funzioni includono: pesatura/dosaggio, conteggio, pesatura percentuale, miscelazione/totale netto, componenti/totalizzazione, pesatura dinamica, calcolo/fattore di costo, determinazione della densità, statistiche, mantenimento del picco, controllo della pesatura, conversione dell'unità di massa, pesatura sotto il pavimento per campioni più grandi e test intelligente della pipetta.
Entris® II Basic Advanced balances have 13 built-in applications with GLP / GMP compliant printout / data output. All models have 13 built-in languages for international operation: English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Russian, Chinese, Japanese, Korean, Turkish, Hungarian and Polish. The series has data output for dynamic weighing applications and configurable time interval for data output plus an RS232 9-pin interface and RS232 port. Two USB Type C interfaces enable multiple connections to external devices, data can also be transferred to a USB stick. Entris II allows individualised printouts for up to six unique user profiles. These models also have an anti-theft lock.
Attenzione: Nota: i modelli con suffisso -CEU sono versioni europee verificate (eccetto per la Francia, dove sono disponibili modelli -CFR).