Stampa…
Bilance di precisione, serie Entris II advanced
Fornitore: Sartorius Balances
BCA10201-1S BCA10201I-1S BCA1202-1S BCA1202I-1S BCA1203I-1S BCA12201-1S BCA12201I-1S BCA2201-1S BCA2201I-1S BCA2202-1S BCA2202I-1S BCA223-1S BCA223I-1S BCA3202-1S BCA3202I-1S BCA323-1S BCA323I-1S BCA4202-1S BCA4202I-1S BCA423-1S BCA423I-1S BCA5201-1S BCA5201I-1S BCA6202-1S BCA6202I-1S BCA623-1S BCA623I-1S BCA8201-1S BCA8201I-1S BCA822-1S BCA822I-1S BCA10201I-1CEU BCA1202I-1CEU BCA1203I-1CEU BCA12201I-1CEU BCA2201I-1CEU BCA2202I-1CEU BCA223I-1CEU BCA3202I-1CEU BCA323I-1CEU BCA4202I-1CEU BCA423I-1CEU BCA5201I-1CEU BCA6202I-1CEU BCA623I-1CEU BCA8201I-1CEU BCA822I-1CEU
611-4837EA 2288 EUR
611-4837 611-4838 611-4839 611-4840 611-4841 611-4842 611-4843 611-4846 611-4847 611-4848 611-4849 611-4850 611-4851 611-4854 611-4855 611-4856 611-4857 611-4859 611-4860 611-4861 611-4862 611-4863 611-4864 611-4865 611-4866 611-4867 611-4868 611-4871 611-4872 611-4873 611-4874 611-4875 611-4877 611-4879 611-4881 611-4885 611-4887 611-4889 611-4893 611-4895 611-4899 611-4901 611-4903 611-4905 611-4907 611-4911 611-4913
Bilance di precisione, serie Entris II advanced
Bilance
Entris® II Advanced precision balances feature isoCAL, intuitive graphic touch display and 13 built-in applications. Highly accurate results are guaranteed via the monolithic weigh cell technology. High chemical resistance is ensured by using parts made from hard wearing PBT, stainless steel and glass. Integrated protection systems increase reliability of weighing results: Three configurable levels determine valid weighing data and ensure only valid data is transferred to external devices.
  • Fast stabilisation time thanks to state-of-the-art weighing sensors
  • Best repeatability with rectangular weighing pan
  • Overload protection, rugged design, weighs up to a pre-set amount
  • Guaranteed reliability with the self-test '@start'
  • Choice of models with internal or external calibration
  • CalAudit Trail provides gapless documentation with automatic documentation of calibration processes, calibration trigger and date and time stamp
  • Hybrid screen gives excellent readability and use. Combines intuitive, wear resistant LED and touch technology provides an easy and clear structured user interface
  • Password protection ensures secure operation, avoids unintentional changes. User management controls access to balance settings
  • Built-in real time level support simplifies balance levelling
I modelli con lettura da 0,1 e 1 mg sono dotati di un paravento, questo riduce al minimo gli errori di pesatura causati da campioni caricati elettrostaticamente utilizzando parti in vetro appositamente rivestite. Nei modelli fino a 620 g, la camera di pesatura offre la più alta altezza utilizzabile della camera che alloggia facilmente anche contenitori di grandi dimensioni, garantendo un comodo accesso al piatto di pesata. Le porte scorrevoli e superiori possono essere facilmente rimosse per le operazioni di pulizia. I modelli con lettura da 10 o 100 mg non sono dotati di paraventi.
Scelta di modelli con isoCAL (calibratura interna e regolazione) per risultati di pesatura accurati. Precisione e praticità di funzionamento ottimali grazie alla temperatura interna completamente automatizzata e alla funzione di calibratura e regolazione con tempo controllato. Assicura il funzionamento conforme (SOP) con l'auto-notifica se la calibratura non rientra nella gamma normale. La bilancia si adatta facilmente alle condizioni ambientali con un semplice clic sulla schermata principale. Un sensore di livello elettronico interno monitora continuamente il corretto livellamento, la messaggistica di allarme quando non è a livello e la guida utente interattiva.
Comodità 'Plug and play' - rileva automaticamente gli accessori Sartorius (per es. stampante, secondo display). Funzione 'PC direct' reale per una facile connessione a un PC per trasferire i dati di pesatura direttamente in fogli di calcolo o documenti come Microsoft® Excel o Word.
I modelli sono dotati di applicazioni integrate con stampa/uscita dati conforme GLP/GMP. Le funzioni includono: pesatura/dosaggio, conteggio, pesatura percentuale, miscelazione/totale netto, componenti/totalizzazione, pesatura dinamica, calcolo/fattore di costo, determinazione della densità, statistiche, mantenimento del picco, controllo della pesatura, conversione dell'unità di massa, pesatura sotto il pavimento per campioni più grandi e test intelligente della pipetta.
Entris® II Advanced balances have 13 built-in applications with GLP / GMP compliant printout / data output. All models have 13 built-in languages for international operation: English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese, Russian, Chinese, Japanese, Korean, Turkish, Hungarian and Polish. The series has data output for dynamic weighing applications and configurable time interval for data output plus an RS232 9-pin interface and RS232 port. Two USB Type C interfaces enable multiple connections to external devices, data can also be transferred to a USB stick. Entris II allows individualised printouts for up to six unique user profiles. These models also have an anti-theft lock.
Attenzione: Note: Models with suffix -CEU are verified version Europe (except France, where -CFR models are available).