Pironina G, Sigma-Aldrich®
Fornitore: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₁₇H₁₉ClN₂O Punto di fusione: 250…260 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011725 CAS Number: 92-32-0 EINECS: 202-147-8 Merck Index: 12,08190 |