Stampa…
Pironina G, certified
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
418630010 418630050
ACRO418630010EA 41.2 EUR
ACRO418630010 ACRO418630050
Pironina G, certified
Pironina G
Formula: C₁₇H₁₉ClN₂O
Punto di fusione: 250…260 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011725
CAS Number: 92-32-0
EINECS: 202-147-8
Merck Index: 12,08190
Visualizza i codici
Appearance Dark green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥45 %
UV Lambda max 546 to 551 nm
Absorption Ratio P-15/P+15 1.23 to 1.7
BSC Certification Passes