Pironina G, purissimo biological stain
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₇H₁₉ClN₂O Punto di fusione: 250…260 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011725 CAS Number: 92-32-0 EINECS: 202-147-8 Merck Index: 12,08190 |
Appearance | Dark green Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Dye content | ≥50 % |
UV Lambda max | 546 to 551 nm (in 50% ethanol) |
Absorption Ratio P-15/P+15 | 1.23 to 1.7 |