Stampa…
1,3-Dimethyladamantane ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A19684.14 A19684.06
A19684.14EA 259 EUR
A19684.14 A19684.06
1,3-Dimethyladamantane ≥98%
1,3-Dimethyladamantane
Purity: 98% CAS No.: 702-79-4 Molecular Formula: C12H20 Formula Weight: 164.29 Flash Point: 52°(126°F) Refractive Index: 1.4780 Boiling Point: 201° UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00074755
Formula: C₁₂H₂₀
Peso molecolare: 164,29 g/mol
Punto di ebollizione: 201 °C
Punto di fusione: –30 °C
Densità: 0,902
Flash Pt: 52 °C (126 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00074755
CAS Number: 702-79-4
EINECS: 211-870-8
UN: 3295
ADR: 3,III