Stampa…
Adamantane-1-carboxylic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A12959.14 A12959.22 A12959.36
A12959.14EA 52.2 EUR
A12959.14 A12959.22 A12959.36
Adamantane-1-carboxylic acid ≥99%
Adamantane-1-carboxylic acid
Purity: 99% CAS No.: 828-51-3 Molecular Formula: C11H16O2 Formula Weight: 180.25 Melting Point: 173-176° Beilstein Reference: 1910637
Formula: C₁₁H₁₆O₂
Punto di fusione: 173…176 °C
Densità: 1,221 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00074720
CAS Number: 828-51-3
EINECS: 212-584-6