Stampa…
Adamantane-1-carboxylic acid 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
147880250 147881000 147880050
ACRO147880250EA 53.2 EUR
ACRO147880250 ACRO147881000 ACRO147880050
Adamantane-1-carboxylic acid 99%
Adamantane-1-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₆O₂
Punto di fusione: 172…176 °C
Densità: 1,221 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00074720
CAS Number: 828-51-3
EINECS: 212-584-6
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to light beige Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 176 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %