2,4,6-Triphenyl-1,3,5-triazine 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
422190250
422190050
ACRO422190250EA
294
EUR
ACRO422190250
ACRO422190050
2,4,6-Triphenyl-1,3,5-triazine 99%
2,4,6-Triphenyl-1,3,5-triazine
Formula:
C₂₁H₁₅N₃ Punto di ebollizione: 542 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 231…236 °C Densità: 1,335 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00006051 CAS Number: 493-77-6 EINECS: 207-779-8 |
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 231 to 236 °C |
HPLC | ≥98.5 % |