Stampa…
1,3,5-Triazine ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: s-Triazine
L16911.03 L16911.06 L16911.14
L16911.03EA 48 EUR
L16911.03 L16911.06 L16911.14
1,3,5-Triazine ≥97%
1,3,5-Triazine
Purity: 97% CAS No.: 290-87-9 Molecular Formula: C3H3N3 Formula Weight: 81.08 Melting Point: 77-83° dec. Boiling Point: 114° MDL No.: MFCD00006044
Formula: C₃H₃N₃
Peso molecolare: 81,08 g/mol
Punto di ebollizione: 114 °C
Punto di fusione: 77…83 °C (dec.)
Densità: 1,380
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006044
CAS Number: 290-87-9
EINECS: 206-028-1
UN: 2928
ADR: 6.1,II