Stampa…
Melamine 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,4,6-Triamino-s-triazine, 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine
A11295.0C A11295.0E A11295.36
A11295.0CEA 203 EUR
A11295.0C A11295.0E A11295.36
Melamine 99%
Melamine
Purity: 99% CAS No.: 108-78-1 Molecular Formula: C3H6N6 Formula Weight: 126.12 Melting Point: ca 350° dec. Beilstein Reference: 124341 Merck Reference: 14,5811 MDL No.: MFCD00006055
Formula: C₃H₆N₆
Peso molecolare: 126,12 g/mol
Punto di fusione: ∼ 350 °C (dec.)
Densità: 1,573
Flash Pt: >280 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006055
CAS Number: 108-78-1
EINECS: 203-615-4
Merck Index: 14,5811