Stampa…
Melamine 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,4,6-Triamino-s-triazine, 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine
125350010 125350050 125351000 125350100
ACRO125350010EA 39.5 EUR
ACRO125350010 ACRO125350050 ACRO125351000 ACRO125350100
Melamine 99%
Melamine
Formula: C₃H₆N₆
Punto di fusione: 354 °C (dec.)
Densità: 1,57 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: ≥ 280 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006055
CAS Number: 108-78-1
EINECS: 203-615-4
Merck Index: 13,05834
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %