Stampa…
2,4,6-Tricloro-1,3,5-triazina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Cloruro di cianurile, 2,4,6-Tricloro-s-triazina
C0460-25G C0460-500G
TCIAC0460-25GEA 17 EUR
TCIAC0460-25G TCIAC0460-500G
2,4,6-Tricloro-1,3,5-triazina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2,4,6-Tricloro-1,3,5-triazina
Formula: C₃Cl₃N₃
Peso molecolare: 184,41 g/mol
Punto di ebollizione: 190 °C (1013 hPa)
Densità: 1,32 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006046
CAS Number: 108-77-0
EINECS: 203-614-9
UN: 2670
ADR: 8,II
Merck Index: 14,02699
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a7cd06029b419d7464f4b1d474c3b9779556512&vid=2a7cd06029b419d7464f4b1d474c3b9779556512&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 150.0 deg-C