Stampa…
2,4,6-Tricloro-1,3,5-triazina 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Cloruro di cianurile, 2,4,6-Tricloro-s-triazina
110890010 110892500 110890051
ACRO110890010EA 54.6 EUR
ACRO110890010 ACRO110892500 ACRO110890051
2,4,6-Tricloro-1,3,5-triazina 99%
2,4,6-Tricloro-1,3,5-triazina
Formula: C₃Cl₃N₃
Peso molecolare: 184,41 g/mol
Punto di ebollizione: 190 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 145…148 °C
Densità: 1,92 g/cm³
Flash Pt: >200 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006046
CAS Number: 108-77-0
EINECS: 203-614-9
UN: 2670
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 145 to 148 °C
Titration ≥98.5 %
Anticaking agent May contain 0% to 0.5% Silica as an additive