Stampa…
Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazinetrione ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B21697.0B B21697.18 B21697.30
B21697.0BEA 443 EUR
B21697.0B B21697.18 B21697.30
Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazinetrione ≥97%
Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazinetrione
Purity: 97% CAS No.: 839-90-7 Molecular Formula: C9H15N3O6 Formula Weight: 261.24 Melting Point: 136-140° MDL No.: MFCD00003549
Formula: C₉H₁₅N₃O₆
Punto di ebollizione: 527 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 136…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003549
CAS Number: 839-90-7
EINECS: 212-660-9