Stampa…
2,3-Dimethylthiophene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H31641.03 H31641.06
H31641.03EA 83.3 EUR
H31641.03 H31641.06
2,3-Dimethylthiophene ≥97%
2,3-Dimethylthiophene
Purity: 97% CAS No.: 632-16-6 Molecular Formula: C6H8S Formula Weight: 112.19 Flash Point: 26° (79°F) Boiling Point: 142° UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00130081
Formula: C₆H₈S
Peso molecolare: 112,2 g/mol
Punto di ebollizione: 142 °C
Punto di fusione: –49 °C
Densità: 1,0021 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 26 °C (79 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00130081
CAS Number: 632-16-6
EINECS: 211-170-2
ADR: 3,III