Stampa…
4-Picoline N-oxide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Methylpyridine 1-oxide, 4-Methylpyridine-N-oxide, 4-Methylpyridine-1-oxide, 4-Picoline N-oxide
A17330.14 A17330.22
A17330.14EA 41 EUR
A17330.14 A17330.22
4-Picoline N-oxide ≥98%
4-Picoline N-oxide
Purity: 98% CAS No.: 1003-67-4 Molecular Formula: C6H7NO Formula Weight: 109.13 Flash Point: 149°(300°F) Melting Point: 182-185° Boiling Point: 152°/11mm Beilstein Reference: 106329 MDL No.: MFCD00006210
Formula: C₆H₇NO
Peso molecolare: 109,13 g/mol
Punto di ebollizione: 152 °C (11 mmHg)
Punto di fusione: 182…185 °C
Densità: 1,01…1.02 g/cm³ (185 °C)
Flash Pt: 149 °C (300 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006210
CAS Number: 1003-67-4
EINECS: 213-712-3