2-Picoline-N-oxide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 931-19-1
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Flash Point: 143°(289°F)
Melting Point: 46-50°
Boiling Point: 122°/8mm
Beilstein Reference: 106916
MDL No.: MFCD00006199
Formula:
C₆H₇NO Punto di ebollizione: 122 °C (8 mmHg) Punto di fusione: 46…50 °C Flash Pt: 143 °C (289 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006199 CAS Number: 931-19-1 EINECS: 213-230-3 |