Stampa…
4-Hydroxy-3-nitropyridine 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Nitro-4-pyridon, 3-Nitro-4-pyridone, 3-Nitropyridin-4-ol, 3-Nitro-4-pyridinol
B20963.06 B20963.14 B20963.22
B20963.06EA 40.1 EUR
B20963.06 B20963.14 B20963.22
4-Hydroxy-3-nitropyridine 95%
4-Hydroxy-3-nitropyridine
Purity: 95% CAS No.: 5435-54-1 Molecular Formula: C5H4N2O3 Formula Weight: 140.10 Melting Point: ca 280° dec. Beilstein Reference: 1072928
Formula: C₅H₄N₂O₃
Peso molecolare: 140,10 g/mol
Punto di fusione: ∼ 280 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00128874
CAS Number: 5435-54-1