Stampa…
3-Hydroxy-2-nitropyridine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
148100250 148101000
ACRO148100250EA 56.7 EUR
ACRO148100250 ACRO148101000
3-Hydroxy-2-nitropyridine 97%
3-Hydroxy-2-nitropyridine
Formula: C₅H₄N₂O₃
Punto di fusione: 67…72 °C
MDL Number: MFCD00006258
CAS Number: 15128-82-2
EINECS: 239-191-2
Visualizza i codici
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 72 °C
GC ≥96.0 %